Få mere at vide
N-Ethyl-m-toluidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethyl-m-toluidine |
| CAS | 102-27-2 |
| Molekylær formel | C9H13N |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | N-Ethyl-3-methyl-benzenamine, 3-Methyl-N-ethylaniline, N-Ethyl(3-methylphenyl)amine, N-Ethyl-3-methylaniline, N-Ethyl-3-methylbenzenamine, N-Ethyl-m-toluidine, NSC 8624 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N/c1-3-10-9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCNc1cccc(C)c1 |
| IUPAC navn | N-ethyl-3-methylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.21 |
| Formel vægt | 135.1048 |