Få mere at vide
N-Ethyl-m-toluamid, TRC
Artikelnummer. 30370972
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30370972 10 g
1 options
Artikelnummer. 30370972 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92310010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethyl-m-toluamide
CAS 26819-07-8
Molekylær formel C10H13NO
Mængde 10 g
Synonym N-Ethyl-3-methylbenzamide
InChI formel InChI=1S/C10H13NO/c1-3-11-10(12)9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
SMIL O=C(NCC)C1=CC=CC(C)=C1
Molekylvægt (g/mol) 163.22
Formel vægt 163.0997