Få mere at vide
N-Ethyl-d5-maleimide, TRC
Artikelnummer. 30378387
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30378387 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30378387 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8179011MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylmaleimide-D5 (N-ethyl-D5)
CAS 360768-37-2
Molekylær formel C6H2D5NO2
Mængde 1 mg
Synonym 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-(ethyl-d5)- (9CI, ACI), 1-(Ethyl-d5)-1H-pyrrole-2,5-dione (ACI), N-Ethylmaleimide-D5 (N-ethyl-D5), N-Ethylmaleimide-d5, N-(Ethyl-d5) maleimide
InChI formel InChI=1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3/i1D3,2D2
SMIL C(C([2H])([2H])[2H])(N1C(=O)C=CC1=O)([2H])[2H]
IUPAC navn 1-(ethyl-d5)-1H-pyrrole-2,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 130.16
Formel vægt 130.08