Få mere at vide
N-Ethyl-d5-maleimide, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethylmaleimide-D5 (N-ethyl-D5) |
| CAS | 360768-37-2 |
| Molekylær formel | C6H2D5NO2 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 1 H-Pyrrole-2,5-dione, 1-(ethyl-d5)- (9 CI, ACI), 1-(Ethyl-d5)-1 H-pyrrole-2,5-dione (ACI), N-Ethylmaleimide-D5 (N-ethyl-D5), N-Ethylmaleimide-d5, N-(Ethyl-d5) maleimide |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4 H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMIL | C(C([2 H])([2 H])[2 H])(N1C(=O)C=CC1=O)([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1-(ethyl-d5)-1 H-pyrrole-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.16 |
| Formel vægt | 130.08 g/mol |
| Vis mere |