Få mere at vide
N-Ethyl-D-glucamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethyl-D-glucamine |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19NO5/c1-2-9-3-5(11)7(13)8(14)6(12)4-10/h5-14H,2-4H2,1H3/t5-,6+,7+,8+/m0/s1 |
| Formel vægt | 209.1263 |