Få mere at vide
N-Ethyl-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethyl-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 38267-76-4 |
| Molekylær formel | C7H15NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl N-ethylcarbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2/c1-5-8-6(9)10-7(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H,8,9) |
| SMIL | CCNC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl N-ethylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.2 |
| Formel vægt | 145.1103 |