Få mere at vide
N-Ethyl-4-nitroaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethyl-4-nitroaniline |
| CAS | 3665-80-3 |
| Molekylær formel | C8 H10 N2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N-Ethyl-4-nitroaniline, 4-Nitro-N-ethylaniline (4NNEA), N-Ethyl-4-nitrobenzenamine, N-Ethyl-p-nitro-aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2/c1-2-9-7-3-5-8(6-4-7)10(11)12/h3-6,9H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCNc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-ethyl-4-nitroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.177 |
| Formel vægt | 166.074 |