Få mere at vide
N-Ethyl-4-methylbenzensulfonamid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310885
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310885 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310885 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13348005AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide
CAS 80-39-7
Analyt- eller komponentnavne N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C9 H13 N O2 S
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym p-Toluenesulfonamide, N-ethyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide, N-Ethyl-4-toluenesulfonamide, N-Ethyl-p-methylbenzenesulfonamide, N-Ethyl-p-toluenesulfonamide, N-Ethyl-p-tolylsulfonamide, N-Ethyltosylamide, N-Tosylethylamine, NSC 68803, Santicizer 3, p-Toluene-N-ethylsulfonamide, p-Toluenesulfonyl-N-ethylamide
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2S/c1-3-10-13(11,12)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3
SMIL CCNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC navn N-ethyl-4-methylbenzensulfonamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 199.27
Mængde 1 ml
Formel vægt 199,0667 g/mol