Få mere at vide
N-ethyl-3-phenyl-1-propanamine hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 13125-63-8 |
| Molekylær formel | C11 H17 N . Cl H |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-Ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride, Alverine Citrate Imp. C (EP) as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N.ClH/c1-2-12-10-6-9-11-7-4-3-5-8-11;/h3-5,7-8,12H,2,6,9-10H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CCNCCCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | N-ethyl-3-phenylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.72 |
| Formel vægt | 199.1128 |