Få mere at vide
N-Ethyl-3,4-(methylenedioxy)aniline-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethyl-3,4-(methylenedioxy)aniline-d5 |
| CAS | 1216722-76-7 |
| Molekylær formel | C9H6D5NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-Ethyl-1,3-benzodioxol-5-amine-d5, 3,4-Methylenedioxy-N-ethylaniline-d5, N-(1,3-Benzodioxol-5-yl)ethylamine-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-10-7-3-4-8-9(5-7)12-6-11-8/h3-5,10H,2,6H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1ccc2OCOc2c1 |
| IUPAC navn | N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-1,3-benzodioxol-5-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.22 |
| Formel vægt | 170.1104 |