Få mere at vide
N-Ethyl-2-pyrrolidon, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312084
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30312084 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30312084 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA13354000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethyl-2-pyrrolidone
CAS 2687-91-4
Analyt- eller komponentnavne N-Ethyl-2-pyrrolidone
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C6 H11 N O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-Ethyl-2-pyrrolidinone, 1-Ethyl-2-pyrrolidone, 1-Ethylazacyclopentan-2-one, E 0358, N-Ethyl-2-pyrrolidinone, N-Ethyl-2-pyrrolidone, N-Ethyl-α-pyrrolidinone, N-Ethyl-γ-butyrolactam, N-Ethylbutyrolactam, N-Ethylpyrrolidinone, N-Ethylpyrrolidone, NEP, NEP 100
InChI formel InChI=1S/C6H11NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2-5H2,1H3
SMIL CCN1CCCC1=O
IUPAC navn 1-ethylpyrrolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 113.16
Mængde 250 mg
Formel vægt 113,0841 g/mol