Få mere at vide
N-Ethyl-2-pyrrolidon, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethyl-2-pyrrolidone |
| CAS | 2687-91-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Ethyl-2-pyrrolidone |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Molekylær formel | C6 H11 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1-Ethyl-2-pyrrolidinone, 1-Ethyl-2-pyrrolidone, 1-Ethylazacyclopentan-2-one, E 0358, N-Ethyl-2-pyrrolidinone, N-Ethyl-2-pyrrolidone, N-Ethyl-α-pyrrolidinone, N-Ethyl-γ-butyrolactam, N-Ethylbutyrolactam, N-Ethylpyrrolidinone, N-Ethylpyrrolidone, NEP, NEP 100 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCN1CCCC1=O |
| IUPAC navn | 1-ethylpyrrolidin-2-one |
| Vis mere |