Få mere at vide
N-Ethyl-2-methyl-N-nitrosoaniline, Mikromol
Beskrivelse
N-Ethyl-2-methyl-N-nitrosoaniline, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso N-Methyl-Phenethylamine |
| CAS | 41030-87-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Nitroso N-Methyl-Phenethylamine |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C9H12N2O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-ethyl-N-(o-tolyl)nitrous amide |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O=NN(C=1C=CC=CC1C)CC |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.21 |
| Vis mere |