Få mere at vide
N-Ethyl-2-methyl-N-nitrosoaniline, Mikromol
Artikelnummer. 30458761
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30458761 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458761 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0612.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Ethyl-2-methyl-N-nitrosoaniline, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso N-Methyl-Phenethylamine
CAS 41030-87-9
Analyt- eller komponentnavne N-Nitroso N-Methyl-Phenethylamine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C9H12N2O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-ethyl-N-(o-tolyl)nitrous amide
Løsningstype Neat
SMIL O=NN(C=1C=CC=CC1C)CC
Molekylvægt (g/mol) 164.21