Få mere at vide
N-Ethyl-2-methyl-2-propen-1-amine, TRC
Artikelnummer. 18030450
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18030450 50 mg
18042250 250 mg
18001950 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18030450 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92507850MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18328-90-0
Molekylær formel C6H13N
Molekylvægt (g/mol) 99.17
Synonym N-Ethyl-2-methyl-allylamine, N-2-Methylallyl-N-ethylamine, N-Ethyl(2-methyl-2-propenyl)amine, N-Ethyl-2-methylallylamine, N-Ethylmethallylamine
SMIL CCNCC(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethyl-2-methyl-2-propen-1-amine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13N/c1-4-7-5-6(2)3/h7H,2,4-5H2,1,3H3
Formel vægt 99.1048