missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Ethyl-2-hydroxysuccinimide-d5, TRC

Artikelnummer. 30372863
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372863 25 mg
30371632 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30372863 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE91918225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1588523-04-9
Molekylær formel C6H4D5NO3
Molekylvægt (g/mol) 148.17
Synonym 1-(ethyl-d5)-3-hydroxypyrrolidine-2,5-dione
SMIL O=C(N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C(O)CC1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Ethyl-2-hydroxysuccinimide-d5
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9NO3/c1-2-7-5(9)3-4(8)6(7)10/h4,8H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2
Formel vægt 148.09
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.