Få mere at vide
N-Ethyl-2-hydroxysuccinimide-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethyl-2-hydroxysuccinimide-d5 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO3/c1-2-7-5(9)3-4(8)6(7)10/h4,8H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2 |
| Formel vægt | 148.09 |