missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Ethyl-2,4-dichlorobenzylamine, TRC

Artikelnummer. 30370235
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370235 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30370235 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9158631G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Ethyl-2,4-dichlorobenzylamine
CAS 90390-15-1
Molekylær formel C7 H13 Cl O2
Mængde 1 g
Synonym 2,4-Dichloro-N-ethylbenzenemethanamine
InChI formel InChI=1S/C7H13ClO2/c1-3-4-6(2)5-10-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3
SMIL CCCC(C)COC(=O)Cl
IUPAC navn 2-methylpentyl carbonochloridate
Molekylvægt (g/mol) 164.63
Formel vægt 164.06
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.