missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(Ethoxycarbonylmethyl)piperazine, TRC

Artikelnummer. 30370768
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370768 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30370768 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8914005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(Ethoxycarbonylmethyl)piperazine
CAS 40004-08-8
Molekylær formel C8H16N2O2
Mængde 5 g
Synonym 1-Piperazineacetic Acid Ethyl Ester, 2-(Piperazin-1-yl)acetic Acid Ethyl Ester, 4-(Carboethoxymethyl)piperazine, Ethyl 1-piperazineacetate, Ethyl 1-Piperazinylacetate, Ethyl 2-(piperazin-1-yl)acetate, Ethyl 2-Piperazinoacetate, Ethyl Piperazinoacetate, N-(Carboethoxymethyl)piperazine, N-(Ethoxycarbonylmethyl)piperazine, Piperazin-1-ylacetic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C8H16N2O2/c1-2-12-8(11)7-10-5-3-9-4-6-10/h9H,2-7H2,1H3
SMIL CCOC(=O)CN1CCNCC1
Molekylvægt (g/mol) 172.22
Formel vægt 172.1212
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.