Få mere at vide
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimid, 97%
Artikelnummer. 15443097
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443097 100 g 100g
15433097 25 g 25g
15453097 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15443097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14822.22
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 22509-74-6 | C11H9NO4 | 219,196 g/mol
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimid bruges til at beskytte aminfunktionelle grupper. Reagens til omdannelse af aminer og aminosyrer til deres phthaloylderivater under milde forhold
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimid bruges til at beskytte aminfunktionelle grupper. Reagens til omdannelse af aminer og aminosyrer til deres phthaloylderivater under milde forhold
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22509-74-6
Molekylær formel C11H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 219.196
MDL nummer MFCD00005893
InChI nøgle VRHAQNTWKSVEEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-carbethoxyphthalimide, n-ethoxycarbonylphthalimide, n-carboethoxyphthalimide, phthalimide-n-carbethoxy, ethyl n-phthaloylcarbamate, n-ethoxycarbonyl phthalimide, 2h-isoindole-2-carboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, ethyl ester, ethyl 1,3-dioxoisoindoline-2-carboxylate, n-karbetoksi-ftalimid, 2-isoindolinecarboxylic acid, 1,3-dioxo-, ethyl ester
PubChem CID 31187
IUPAC navn ethyl-1,3-dioxoisoindol-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide
Smeltepunkt 78 °C til 84 °C
Mængde 100 g
Beilstein 196340
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 219.2
Procent renhed 97%