Få mere at vide
N-(ethoxycarbonyl)nortropinon, 99 %, Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone |
| Kogepunkt | 152°C to 153°C (11 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.4895 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1530944 |
| Formel vægt | 197.23 |
| Procent renhed | 99% |