Få mere at vide
N-(ethoxycarbonyl)nortropinon, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11313287
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313287 25 g 25g
11393277 1 g 1g
11303287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11313287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13849.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32499-64-2
Molekylær formel C10H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 197.234
MDL nummer MFCD00078171
InChI nøgle ANEJUHJDPGTVIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-ethoxycarbonyl nortropinone, n-carbethoxy-4-nortropinone, n-carbethoxy-4-tropinone, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid ethyl ester, 8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octane-3-one, n-carbethoxynortropinone
PubChem CID 401882
IUPAC navn ethyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-carboxylat
SMIL CCOC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone
Kogepunkt 152 °C til 153 °C (11 mmHg)
Brydningsindeks 1.4895
Mængde 25 g
Beilstein 1530944
Formel vægt 197.23
Procent renhed 99%