Få mere at vide
N-(ethoxycarbonyl)nortropinon, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11303287
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303287 5 g 5g
11393277 1 g 1g
11313287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11303287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13849.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32499-64-2
Molekylær formel C10H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 197.234
MDL nummer MFCD00078171
InChI nøgle ANEJUHJDPGTVIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-ethoxycarbonyl nortropinone, n-carbethoxy-4-nortropinone, n-carbethoxy-4-tropinone, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid ethyl ester, 8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octane-3-one, n-carbethoxynortropinone
PubChem CID 401882
IUPAC navn ethyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-carboxylat
SMIL CCOC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone
Kogepunkt 152°C to 153°C (11 mmHg)
Brydningsindeks 1.4895
Mængde 5 g
Beilstein 1530944
Formel vægt 197.23
Procent renhed 99%