missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Ethoxycarbonyl Norfloxacin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-[4-(ethoxycarbonyl)piperazin-1-yl]-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22FN3O5/c1-3-21-11-13(18(25)26)17(24)12-9-14(20)16(10-15(12)21)22-5-7-23(8-6-22)19(27)28-4-2/h9-11H,3-8H2,1-2H3,(H,25,26) |
| Formel vægt | 391.1543 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?