Få mere at vide
N-Ethoxycarbonyl Norastemizole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethoxycarbonyl Norastemizole |
| CAS | 84501-68-8 |
| Molekylær formel | C22H25FN4O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethyl 4-[[1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1h-benzimidazol-2-yl]amino]piperidine-1-carboxylate, 4-[[1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-benzimidazol-2-yl]amino]-1-piperidinecarboxylic acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25FN4O2/c1-2-29-22(28)26-13-11-18(12-14-26)24-21-25-19-5-3-4-6-20(19)27(21)15-16-7-9-17(23)10-8-16/h3-10,18H,2,11-15H2,1H3,(H,24,25) |
| SMIL | CCOC(=O)N1CCC(CC1)Nc2nc3ccccc3n2Cc4ccc(F)cc4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 396.46 |
| Formel vægt | 396.1962 |