Få mere at vide
N-epsilon-FMOC-N-alfa-BOC-L-lysin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11955491 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11955491 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439080050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-04-2027
CAS: 84624-27-1 | C26H32N2O6 | 468.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-ε-FMOC-N-α-BOC-L-Lysine
CAS 84624-27-1
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 135 °C til 138 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Molekylær formel C26H32N2O6
MDL nummer MFCD00062032
Mængde 5 g
Specifik rotation 3.4
Synonym boc-lys fmoc-oh, n-boc-n'-fmoc-l-lysine, n2-boc-n6-fmoc-l-lysine, n-boc-n-fmoc-l-lysine, boclys fmoc, n-epsilon-fmoc-alpha-t-boc-l-lysine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, pubchem14939, n, a-boc-n, a-fmoc-l-lysine
InChI nøgle JYEVQYFWINBXJU-ANBDAQEENA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-6-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansyre
Molekylvægt (g/mol) 468.55
PubChem CID 10983524
Formel vægt 468.55
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-epsilon-FMOC-alpha-BOC-L-Lysine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.