Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N(epsilon)-Boc-L-lysin, 97 %
Artikelnummer. 11440347
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440347 5 g 5g
11430347 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440347 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21738.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2418-95-3 | C11H22N2O4 | 246.31 g/mol
Det bruges som terapi til behandling af tilbagevendende herpes simplex-infektioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som terapi til behandling af tilbagevendende
herpes simplex-infektioner.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2418-95-3
Molekylær formel C11H22N2O4
Molekylvægt (g/mol) 246.31
MDL nummer MFCD00037221
InChI nøgle VVQIIIAZJXTLRE-QMMMGPOBSA-N
Synonym h-lys boc-oh, lys boc, nepsilon-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, n6-boc-l-lysine, n∼6∼-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-boc-l-lysine, ne-boc-l-lysine, n epsilon-boc-l-lysine, h-lys boc-2-chlorotrityl resin, n6-tert-butoxycarbonyl-l-lysine
PubChem CID 2733283
IUPAC navn (2S)-2-amino-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H]([NH3+])C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N(epsilon)-Boc-L-lysine
Smeltepunkt ∼250°C (decomposition)
Beilstein 4252546
Mængde 5 g
Formel vægt 246.31
Procent renhed 97%