Få mere at vide
N(epsilon)-benzyloxycarbonyl-L-lysin-methylester-hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322247
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322247 1 g 1g
11332247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09744.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27894-50-4 | C15H23ClN2O4 | 330.81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27894-50-4
Molekylær formel C15H23ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 330.81
MDL nummer MFCD00034846
InChI nøgle QPNJISLOYQGQTI-ZOWNYOTGSA-N
Synonym h-lys z-ome.hcl, h-lys z-ome hcl, s-methyl 2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoate hydrochloride, h-lys z-ome hydrochloride, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine methyl ester hydrochloride, nepsilon-cbz-l-lysine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoate hydrochloride, lys z-ome.hcl, h-lys z-ome?cl, h-lys cbz-och3.hcl
PubChem CID 12935371
IUPAC navn methyl (2S)-2-amino-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N(epsilon)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 115°C to 118°C
Beilstein 3578476
Mængde 1 g
Formel vægt 330.81
Optisk rotation +14.5° (c=2 in Water)
Procent renhed 95%