Få mere at vide
N(^e)-Benzyloxycarbonyl-L-lysin, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N(epsilon)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine |
| Smeltepunkt | 259 °C (dekomponering) |
| Beilstein | 2222482 |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 280.32 |
| Procent renhed | 98% |