Få mere at vide
N(^e)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine, 98%
Artikelnummer. 11418656
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418656 5 g 5g
11408656 1 g 1g
11428656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16022.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1155-64-2 | C14H20N2O4 | 280.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1155-64-2
Molekylær formel C14H20N2O4
Molekylvægt (g/mol) 280.32
MDL nummer MFCD00002638
InChI nøgle CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
Synonym h-lys z-oh, n6-cbz-l-lysine, n-epsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, n6-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, nepsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, l-lys cbz-oh, 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-n-cbz-l-lysine
PubChem CID 1715626
IUPAC navn (2S)-2-amino-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexansyre
SMIL N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N(epsilon)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine
Smeltepunkt 259°C (decomposition)
Beilstein 2222482
Mængde 5 g
Formel vægt 280.32
Procent renhed 98%