Få mere at vide
N-Epsilon-acetyl-l-lysin, TRC
Artikelnummer. 30135455
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135455 5 g
30135375 10 g
30012401 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135455 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5887255G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 692-04-6
Molekylær formel C8H16N2O3
Molekylvægt (g/mol) 188.22
Synonym N6-Acetyl-L-lysine, L-ε-N-Acetyllysine, N6-Acetyllysine, NSC 102777, Nε-Acetyl-L-lysine, Nε-Acetyllysine, ε-Acetyl-L-lysine, ε-N-Acetyl-L-lysine, ε-N-Acetyllysine, ω-N-Acetyl-L-lysine
SMIL CC(NCCCC[C@H](N)C(O)=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Epsilon-acetyl-l-lysine
InChI formel InChI=1S/C8H16N2O3/c1-6(11)10-5-3-2-4-7(9)8(12)13/h7H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t7-/m0/s1
Mængde 5 g
Formel vægt 188.1161