Få mere at vide
N-epsilon-acetyl-L-lysin, 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11473041 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473041 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11473041 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215023505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1775.00 DKK
    1669.06 DKK / 5g
    Spare 105.94 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
CAS: 692-04-6 | C8H16N2O3 | 188.23 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 692-04-6
Molekylær formel C8H16N2O3
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD00002639
InChI nøgle DTERQYGMUDWYAZ-ZETCQYMHSA-N
Synonym n-epsilon-acetyl-l-lysine, n6-acetyl-l-lysine, nepsilon-acetyl-l-lysine, n-epsilon-acetyllysine, h-lys ac-oh, n6-acetyllysine, s-6-acetamido-2-aminohexanoic acid, n 6-acetyl-l-lysine, n 6-acetyllysine, n epsilon-acetyl-l-lysine
PubChem CID 92832
ChEBI CHEBI:17752
SMIL CC(=O)NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-epsilon-acetyl-L-lysine
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99%
IUPAC navn (2S)-6-acetamido-2-aminohexansyre
Mængde 5 g
Formel vægt 188.3
Fysisk form Pulver