Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N(epsilon)-acetyl-L-lysin, 99 %
Artikelnummer. 15456219
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456219 1 g 1g
15466219 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456219 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64139.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 692-04-6 | C8H16N2O3 | 188.23 g/mol
N(epsilon)-acetyl-L-lysin er en N-acetyleret R-kædeα aminosyre brugt sammen med andre lysinanaloger til at differentiere og karakterisere forskellige aminoacylaser og regulator 2 (Sir2) enzymer/sirtuiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N(epsilon)-Acetyl-L-lysin er en R-kæde N-acetyleretα aminosyre brugt sammen med andre lysinanaloger til at differentiere og karakterisere forskellige aminoacylaser og regulator 2 (Sir2) enzymer/sirtuiner.
Opløselighed Opløselig i
vand (blandbar) og 80% eddikesyre (50 mg/ml).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 692-04-6
Molekylær formel C8H16N2O3
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD00002639
InChI nøgle DTERQYGMUDWYAZ-ZETCQYMHSA-N
PubChem CID 92832
ChEBI CHEBI:17752
IUPAC navn (2S)-6-acetamido-2-aminohexansyre
SMIL CC(=O)NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N(epsilon)-Acetyl-L-lysine
Smeltepunkt 250°C (decomposition)
Farve Hvid
Synonym n-epsilon-acetyl-l-lysine, n6-acetyl-l-lysine, nepsilon-acetyl-l-lysine, n-epsilon-acetyllysine, h-lys ac-oh, n6-acetyllysine, s-6-acetamido-2-aminohexanoic acid, n 6-acetyl-l-lysine, n 6-acetyllysine, n epsilon-acetyl-l-lysine
Opløselighedsinformation Soluble in water (miscible),and 80% acetic acid (50mg/ml).
Mængde 1 g
Formel vægt 188.2
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver