missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
n-Eicosanyl-d41 Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Eicosanyl-d41 Alcohol |
| CAS | 349553-89-5 |
| Molekylær formel | C20 D41 H O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-Eicosan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,20-d41-ol (9CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,20-Hentetracontadeuterioicosan-1-ol, n-Eicosanyl-d41 Alcohol, 1-Eicosanol-D41, Arachidyl-d41 alcohol, Arachic-d41 alcohol, Arachidic-d41 alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,20-hentetracontadeuterioicosan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 339.7995 |
| Formel vægt | 339.5809 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?