Få mere at vide
n-Eicosane, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 112-95-8 |
| Smeltepunkt | 34°C to 37°C |
| Tæthed | 0.79 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 204°C to 206°C/20 hPa |
| Molekylær formel | CH3(CH2)18CH3 |
| MDL nummer | MFCD00009344 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | n-Eicosane, n-Eicosane |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.55 |
| Grad | Research |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- n-Eicosane for synthesis
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Isocane