Få mere at vide
n-Eicosane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431518
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431518 100 g 100g
11421518 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11431518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13853.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 112-95-8 | C20H42 | 282.56 g/mol
n-Eicosane er et mættet alifatisk kulbrinte, som bruges til at danne stearinlys og paraffinvoks med solenergilagringskapacitet. Det bruges også i kosmetik, smøremidler, blødgørere og i den petrokemiske industri. Yderligere er det nyttigt til specielle overfladeaktive stoffer og til fremstilling af visse organiske kemikalier. Ud over dette bruges det som et kromatografisk analyse-referencemateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-Eicosane er et mættet alifatisk kulbrinte, som bruges til at danne stearinlys og paraffinvoks med solenergilagringskapacitet. Det bruges også i kosmetik, smøremidler, blødgørere og i den petrokemiske industri. Yderligere er det nyttigt til specielle overfladeaktive stoffer og til fremstilling af visse organiske kemikalier. Ud over dette bruges det som et kromatografisk analyse-referencemateriale.
Opløselighed
Opløselig i ether, petroleumsether og benzen. Lidt opløseligt i acetone og chloroform. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-95-8
Molekylær formel C20H42
Molekylvægt (g/mol) 282.56
MDL nummer MFCD00009344
InChI nøgle CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym eicosane, n-eicosane, unii-3aya9kec48, ccris 663, nonadecane, methyl, 3aya9kec48, eicosane, analytical standard, octyldodecane, n-icosane
PubChem CID 8222
ChEBI CHEBI:43619
IUPAC navn icosane
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Eicosane
Smeltepunkt 36°C to 38°C
Tæthed 0.7888
Kogepunkt 220°C (30 mmHg)
Flammepunkt 176°C (348°F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.4425
Mængde 100 g
Beilstein 1700722
Opløselighedsinformation Soluble in ether,petroleum ether and benzene. Slightly soluble in acetone and chloroform. Insoluble in water.
Formel vægt 282.54
Procent renhed 99%