Learn More
n-Eicosane, 99%
Description
n-Eicosane er et mættet alifatisk kulbrinte, som bruges til at danne stearinlys og paraffinvoks med solenergilagringskapacitet. Det bruges også i kosmetik, smøremidler, blødgørere og i den petrokemiske industri. Yderligere er det nyttigt til specielle overfladeaktive stoffer og til fremstilling af visse organiske kemikalier. Ud over dette bruges det som et kromatografisk analyse-referencemateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
n-Eicosane er et mættet alifatisk kulbrinte, som bruges til at danne stearinlys og paraffinvoks med solenergilagringskapacitet. Det bruges også i kosmetik, smøremidler, blødgørere og i den petrokemiske industri. Yderligere er det nyttigt til specielle overfladeaktive stoffer og til fremstilling af visse organiske kemikalier. Ud over dette bruges det som et kromatografisk analyse-referencemateriale.
Opløselighed
Opløselig i ether, petroleumsether og benzen. Lidt opløseligt i acetone og chloroform. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | n-Eicosane |
| Smeltepunkt | 36 °C til 38 °C |
| Tæthed | 0.7888 |
| Kogepunkt | 220 °C (30 mm) |
| Flammepunkt | 176 °C (348 °F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Brydningsindeks | 1.4425 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1700722 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ether, petroleum, ether og benzen. Let opløselig i acetone og kloroform. Uopløselig i vand. |
| Show More |
Safety and Handling
- n-Eicosane
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P405-Opbevares under lås.
- MIXTURE LIST-Contain: Eicosane