Få mere at vide
N-Eicosane, 99%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31033840
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31033840 500 g -
31030043 25 g -
31030204 1 kg 1kg
31025524 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31033840 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD144090500g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Eicosane
CAS 112-95-8
Molekylær formel C20H42
MDL nummer MFCD00009344
Mængde 500 g
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Molekylvægt (g/mol) 282.55
Procent renhed 99%