Få mere at vide
N-(E)-3-Tributyltinallyl-1-naphthalene-d7-methylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(E)-3-Tributyltinallyl-1-naphthalene-d7-methylamine |
| CAS | 1310383-84-6 |
| Molekylær formel | C26 2H7 H34 N Sn |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N.3C4H9.Sn/c1-3-11-15(2)14-10-6-8-12-7-4-5-9-13(12)14;3*1-3-4-2;/h1,3-10H,11H2,2H3;3*1,3-4H2,2H3;/i4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D;;;; |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(N(C)C\C=C\[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterio-N-methyl-N-[(E)-3-tributylstannylprop-2-enyl]naphthalen-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 493.36 |
| Formel vægt | 494.27 |