Få mere at vide
n-Dotriacontane 100 μg/ml i n-hexan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317280
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317280 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317280 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13084000HE100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Dotriacontane
CAS 544-85-4
Analyt- eller komponentnavne n-Dotriacontane
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C32 H66
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Dotriacontane, Bicetyl, NSC 6361, n-Dotriacontane
InChI formel InChI=1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn dotriacontane
Opløsningsmiddel eller Matrix Hexan
Molekylvægt (g/mol) 450.87
Mængde 1 ml
Formel vægt 450,5165 g/mol