Få mere at vide
n-Dodecylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Artikelnummer. 15455385
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455385 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15455385 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58606.AD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 869589-06-0 | C12H25BrZn | 314.616 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Dodecylzinc bromide
Navn note Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 869589-06-0
Molekylær formel C12H25BrZn
Lineær formel CH3(CH2)11ZnBr
MDL nummer MFCD07698740
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Air sensitive
Synonym n-dodecylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI nøgle RNMOIAJLLFXXFZ-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCCCCCCCCCC[CH2-].[Zn+]Br
IUPAC navn bromozinc(1+);dodecane
Molekylvægt (g/mol) 314.616
PubChem CID 24722656
Formel vægt 314.61