Få mere at vide
N-Dodecyltrimethylenediamine, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313581
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30313581 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30313581 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA13067600
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Dodecyltrimethylenediamine
CAS 5538-95-4
Analyt- eller komponentnavne N-Dodecyltrimethylenediamine
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C15 H34 N2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym N-Dodecyltrimethylenediamine, 1,3-Propanediamine, N1-dodecyl-, 1,3-Propanediamine, N-dodecyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), N1-Dodecyl-1,3-propanediamine, 3-(Dodecylamino)-1-propanamine, 3-(Dodecylamino)propylamine, 3-(Laurylamino)propylamine, Diam 21, Dicrodamine 1.12, Genamin LAP 100, Genamin LAP 100D, Laurylaminopropylamine, N-(3-Aminopropyl)dodecylamine, N-Dodecyl-1,3-diaminopropane, N-Dodecyl-1,3-propanediamine, N-Dodecyl-1,3-propylenediamine, N-Dodecyl-1,3-trimethylenediamine, N-Dodecyltrimethylenediamine, N-Lauryl-1,3-diaminopropane, N-Lauryltrimethylenediamine, NSC 28753, NSC 40165, RC 5635
InChI formel InChI=1S/C15H34N2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-17-15-12-13-16/h17H,2-16H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCNCCCN
IUPAC navn N'-dodecylpropane-1,3-diamine
Molekylvægt (g/mol) 242.4439
Mængde 100 mg
Formel vægt 242.2722 g/mol