Få mere at vide
n-Dodecyltrimethylammonium bromide, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15826780
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
15826780 25 g
1 options
Artikelnummer. 15826780 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8410220025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1119-94-4
Molekylær formel C15H34BrN
Molekylvægt (g/mol) 308.348
InChI nøgle XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
Synonym dodecyltrimethylammonium bromide, dtab, dctab, ltab, lauryltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium bromide, laurtrimonium bromide, dodecyl trimethyl ammonium bromide, morpan d, 1-dodecanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide
PubChem CID 14249
ChEBI CHEBI:282662
IUPAC navn dodecyl(trimethyl)azanium;bromide
SMIL CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Dodecyltrimethylammonium bromide
Smeltepunkt 237°C to 245°C
Farve White
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Formel vægt 308.34
Procent renhed ≥97.0%
Fysisk form Solid