Få mere at vide
n-Dodecyltrimethoxysilan, 95%
Artikelnummer. 11339195
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339195 25 g 25g
11349195 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339195 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16486.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3069-21-4 | C15H34O3Si | 290,52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3069-21-4
Molekylær formel C15H34O3Si
Molekylvægt (g/mol) 290.52
MDL nummer MFCD00069148
InChI nøgle SCPWMSBAGXEGPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecyltrimethoxysilane, silane, dodecyltrimethoxy, lauryltrimethoxysilane, dodecyl trimethoxy silane, n-dodecytrimethoxysilane, acmc-1cr18, ksc494k8f
PubChem CID 76479
IUPAC navn dodecyl(trimethoxy)silan
SMIL CCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Tekniske data
Kogepunkt 125°C (1.8mmHg)
Kemisk navn eller materiale n-Dodecyltrimethoxysilane
Smeltepunkt -40°C
Mængde 25 g
Beilstein 2356323
Flammepunkt 108°C (226°F)
Formel vægt 290.52
Procent renhed 95%
Brydningsindeks 1.4274
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.89