Få mere at vide
n-Dodecyltriethoxysilane, 95%
Artikelnummer. 11378376
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378376 100 g 100g
11368376 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378376 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17293.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18536-91-9 | C18H40O3Si | 332.6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18536-91-9
Molekylær formel C18H40O3Si
Molekylvægt (g/mol) 332.6
MDL nummer MFCD00048437
InChI nøgle YGUFXEJWPRRAEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, dodecyltriethoxy, n-dodecyltriethoxysilane, lauryl triethoxy silane, dodecyl triethoxy silane, acmc-209emw, silane,dodecyltriethoxy, dodecyltriethoxysilane, technical
PubChem CID 87696
IUPAC navn dodecyl(triethoxy)silan
SMIL CCCCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kogepunkt 152°C to 153°C (3mmHg)
Kemisk navn eller materiale n-Dodecyltriethoxysilane
Mængde 100 g
Lineær formel CH3(CH2)11Si(OCH2CH3)3
Beilstein 2414223
Flammepunkt >110°C (230°F)
Formel vægt 332.6
Procent renhed 95%
Brydningsindeks 1.433
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.89