Få mere at vide
N-Dodecylpyridinium chloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 32238044
Skift visning
Mængde:
25 kg
Artikelnummer. Mængde
32238044 25 kg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 32238044 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8205469025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Dodecylpyridinium chloride
CAS 104-74-5
Tæthed 1.04 g/cm³ at 20°C
Flammepunkt 160°C
Smelteområde 87°C to 89°C
Molekylær formel CH3(CH2)11C5H5NCl
Mængde 25 kg
Synonym N-Dodecylpyridinium chloride, N-Laurylpyridinium chloride, N-Dodecylpyridinium chloride
Molekylvægt (g/mol) 283.88
Grad Not Available