Få mere at vide
n-Dodecylpyridinium Chloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15871021
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15871021 1 kg
15851021 5 g
15861021 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15871021 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8205461000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-74-5
Tekniske data
Smeltepunkt 87°C to 89°C
Tæthed 1.04 g/cm3 at 20°C
Molekylær formel CH3(CH2)11C5H5NCl
MDL nummer MFCD00011987
Mængde 1 kg
Synonym N-Dodecylpyridinium chloride, N-Laurylpyridinium chloride, N-Dodecylpyridinium chloride
Molekylvægt (g/mol) 283.88