Få mere at vide
n-Dodecylpyridinium chloride hydrate, 98%
Artikelnummer. 11435497
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435497 25 g 25g
11445497 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23492.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207234-02-4 | C17H30ClN | 283.88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207234-02-4
Molekylær formel C17H30ClN
Molekylvægt (g/mol) 283.88
MDL nummer MFCD00011987
InChI nøgle GKQHIYSTBXDYNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-dodecylpyridin-1-ium chloride hydrate, laurylpyridinum chloride, 1-dodecylpyridinium chloride hydrate, 1-dodecylpyridin-1-ium hydrate chloride, c17h30n.cl.h2o, n-dodecylpyridinium chloride hydrate, dodecylpyridinium chloride monohydrate, n-dodecylpyridinium chloride monohydrate, 1-dodecylpyridin-1-ium chloride-water 1/1/1
PubChem CID 16211802
IUPAC navn 1-dodecylpyridin-1-ium;chlorid;hydrat
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+]1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Dodecylpyridinium chloride hydrate
Smeltepunkt 88°C to 90°C
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 283.89 (Anhydrous)
Procent renhed 98%