Få mere at vide
n-Dodecylfosfocholin, CDN
Artikelnummer. 30318318
Skift visning
Mængde:
0.1 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30318318 0.1 g 0.1g
1 options
Artikelnummer. 30318318 Leverandør CDN Leverandørnr. CDNX37380.1G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecylphosphocholine
CAS 29557-51-5
Molekylær formel C17 H38 N O4 P
Mængde 0.1 g
Synonym Ethanaminium, 2-[[(dodecyloxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt (9 CI, ACI), Choline, hydroxide, dodecyl hydrogen phosphate, inner salt (8 CI), 2-(Trimethylammonio)ethyl dodecyl phosphate, D 23170, Dodecylphosphocholine, DPC, Fos 12, FOS-Choline 12, n-Dodecylphosphocholine, n-Dodecylphosphorylcholine
InChI formel InChI=1 S/C17H38NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-21-23(19,20)22-17-15-18(2,3)4/h5-17H2,1-4H3
SMIL CCCCCCCCCCCCOP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C
IUPAC navn dodecyl 2-(trimethylazaniumyl)ethylfosfat
Molekylvægt (g/mol) 351.462
Formel vægt 351,254 g/mol
Procent renhed Min 98% kemisk renhed