Få mere at vide
N-dodecylmethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357096
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357096 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11357096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07025.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7311-30-0 | C13H29N | 199.382 g/mol
N-Dodecylmethylamin anvendes som mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Dodecylmethylamin anvendes som mellemprodukter.
Opløselighed Ikke blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7311-30-0
Molekylær formel C13H29N
Molekylvægt (g/mol) 199.382
MDL nummer MFCD00026574
InChI nøgle OMEMQVZNTDHENJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyldodecylamine, dodecyl methyl amine, dodecylmethylamine, 1-dodecanamine, n-methyl, n-dodecylmethylamine, dodecyl-methyl-amine, unii-88nn43i94s, methyldodecylamine, n-methyldodecanamine, n-methyl-n-dodecylamine
PubChem CID 81746
IUPAC navn N-methyldodecan-1-amin
SMIL CCCCCCCCCCCCNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Dodecylmethylamine
Tæthed 0.795
Kogepunkt 90°C to 92°C (0.9 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.4395
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1739959
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 199.38
Procent renhed 98%