Få mere at vide
N-Dodecylimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Dodecylimidazole |
| CAS | 4303-67-7 |
| Molekylær formel | C15 H28 N2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H28N2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-17-14-12-16-15-17/h12,14-15H,2-11,13H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCn1ccnc1 |
| IUPAC navn | 1-dodecylimidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.4 |
| Formel vægt | 236.2252 |