Få mere at vide
n-Dodecylbenzen, 97%
Artikelnummer. 11409307
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409307 25 g 25g
11499297 5 g 5g
11419307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21362.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-01-3 | C18H30 | 246,438 g/mol
n-Dodecylbenzen, er en forløber for natriumdodecylbenzensulfonat, et overfladeaktivt stof, der er en nøgleingrediens i husholdningsvaskemidler, såsom Tide. Det er et meget brugt rengøringsmiddel, farvningsassistent i tekstilindustrien, affedtningsmiddel i elektroplade, læder, afsværtningsmiddel i papir, gummi og plast, brudemulsionsmiddel i olieindustrien, artesisk brøndskummende middel i oliebrønd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-Dodecylbenzene, er en forløber for natriumdodecylbenzensulfonat, et overfladeaktivt stof, der er en nøgleingrediens i husholdningsvaskemidler, såsom Tide. Det er et meget brugt rengøringsmiddel, farvningsassistent i tekstilindustrien, affedtningsmiddel i elektroplade, læder, afsværtningsmiddel i papir, gummi og plast, brudemulsionsmiddel i olieindustrien, artesisk brøndskummende middel i oliebrønd.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, salpetersyre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-01-3
Molekylær formel C18H30
Molekylvægt (g/mol) 246.438
MDL nummer MFCD00008974
InChI nøgle KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyldodecane, benzene, dodecyl, n-dodecylbenzene, laurylbenzene, phenyldodecane, marlican, dodecane, 1-phenyl, detergent alkylate, alkylate p 1, phenyldodecan
PubChem CID 31237
IUPAC navn dodecylbenzen
SMIL CCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Dodecylbenzene
Smeltepunkt -7°C
Tæthed 0.856
Kogepunkt 331°C
Flammepunkt 124°C (255°F)
Brydningsindeks 1.482
Mængde 25 g
Beilstein 1909107
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 246.44
Procent renhed 97%