Få mere at vide
Alfa Aesar™ n-Dodecyl thiocyanate, 97%
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Dodecyl thiocyanate |
| Tæthed | 0.896 |
| Kogepunkt | 180°C (18 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.468 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1770396 |
| Formel vægt | 227.41 |
| Procent renhed | 97% |